Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - membrane en PVDF - 4 mm de diamètre
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Marque: Merck SLHVR04NK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane Durapore™ (en PVDF)- Faible liaison protéique pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
- Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques douces
- Les matériaux du boîtier sont soit en polypropylène, soit en polyéthylène haute densité (PEHD), offrant de faibles niveaux de matières extractibles et une grande compatibilité chimique
Spécification
Oui | |
0,45 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
1000/Pk. | |
1 ml | |
4,0 mm |
PVDF | |
Non stérile | |
HDPE | |
Filtre pour seringue | |
4,0 mm |