Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, HPF, 0.2 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
250.00€ - 2865.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Jetable | Oui |
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 3,9 cm2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10033204
|
Merck
SLGNM25NK |
1000Pack |
2865.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10656275
|
Merck
SLGNM25NS |
50Pack |
250.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Overview of Non-Sterile Millex™ HPF Syringe Filters- HPF Millex includes two different media: a graduated glass fiber prefilter (10.0 to 0.7 μm) to remove larger particles and an 0.20 or 0.45 μm membrane filter for fine filtration
- Significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions
- For manual or automated use
- Low-extractable polyethylene housing
Applications:
Drug Dissolution Testing, Automated Sample Preparation, Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Spécification
Naturel | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
250 µl | |
100 ml |
Oui | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Nylon | |
25 mm |