Learn More
Merck Unité de filtration pour seringue Millex
Taux d’extraction le plus faible, optimisant les niveaux de fond des analyses sensibles telles que UHPLC et LC-MS
Marque:  Merck SLCRX13NL
Informations supplémentaires : Poids : 0.34650kg
Code produit. 15874276
  • 408.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 11-04-2024
Description
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec PTFE hydrophile
  • Les niveaux de substances extractibles les plus faibles optimisent les niveaux de fond des analyses sensibles telles que l’UHPLC et la LC-MS
  • Filtration de solutions aqueuses ou organiques contenant des protéines
  • Le matériau du boîtier en polypropylène offre de faibles niveaux de substances extractibles et une large compatibilité chimique
Spécification
Spécification
Bleu
Filtration de solutions aqueuses ou organiques
0,45 μm
0,8 cm²
≤ 15 µL
Raccord Luer-Lok™ femelle
100
45°C
21 mm
13 mm
Oui
PTFE
Non stérile
Préparation des échantillons pour l’analyse
PP
Raccord Luer Slip mâle
Aqueux, organique doux
< 10 mL
13 mm