Learn More
Milnacipran hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
55.35€ - 251.10€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Milnacipran hydrochloride |
---|---|
Forme physique | Solid |
CAS | 101152-94-7 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16478146
![]() |
Medchem Express
HY-B0168A |
100 mg |
251.10€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16474267
![]() |
Medchem Express
HY-B0168A |
50 mg |
139.05€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16468378
![]() |
Medchem Express
HY-B0168A |
10 mg |
55.35€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.Spécification
Milnacipran hydrochloride | |
101152-94-7 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation | |
O=C([C@@]1(C2=CC=CC=C2)[C@@H](CN)C1)N(CC)CC.Cl | |
282.81 | |
Research |
Solid | |
Blanc | |
C15H23ClN2O | |
H2O : ≥ 100 mg/mL (353.59 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (169.73 mM) | |
282.81 | |
99.92% |
Sécurité et traitement
H301
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.