Learn More
Huile minérale, pure, Thermo Scientific Chemicals
19.58 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mineral oil |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8770g/mL |
Point d’éclair | 220°C |
Spectre IR | Authentic |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.4760 to 1.4830 |
Quantité | 6 mL |
Gravité spécifique | 0.877 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether, cs2,, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in ethanol |