Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital Genie avec tapis adhérant
Agitateur orbital puissant à grande vitesse
Marque:  Scientific Industries SI-M1703
Informations supplémentaires : Poids : 11.16000kg
Code produit. 16647692
  • 1434.05€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 21-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fournit une plateforme plate avec un tapis en caoutchouc adhérant parfait pour une utilisation avec des récipients ouverts, des flacons, des flacons en T
  • Le matériau breveté du tapis est naturellement adhérant
  • Vitesse d’agitation variable à partir de 35– 300 tr/min.
  • Action de mélange personnalisable
  • Créez n’importe quelle action de mélange d’un vortex lisse à mouvement d’aération ou à une action de mélange entre les deux
  • La combinaison de poids et de pieds spécialement conçus empêche les déplacements même à la vitesse la plus élevée
  • Aucun support ou accessoire supplémentaire n’est nécessaire, l’agitateur est prêt à être utilisé tel que fourni. 
  • Maintient des récipients de forme particulière
  • Idéal pour une agitation douce des récipients et des conteneurs de forme particulière
  • Alternative aux pinces à flacons pour fixer les récipients à une plateforme d’agitateur
  • Idéal pour les récipients tels que les flacons et les béchers qui ne peuvent pas être maintenus avec des pinces classiques
Spécification
Spécification
230 V, prise britannique
19 mm
12,5 in
315 mm
0,25 A
76 mm
14 po
3 kg
22,6 lb
Acier inox avec tapis adhérant
26 lb
14 po
14 po
Tapis adhérant Mini-300 Orbital Genie
Tailles variables
Agitateur orbital de paillasse à vitesse variable avec tapis adhérant
14 po
Interrupteur marche/arrêt et bouton de contrôle de vitesse variable
L’agitateur est fourni avec un tapis en caoutchouc adhérant
10,25 kg
14 x 14 po
Tapis adhérant
35 à 300 tr/min
12,5 in
315 mm
Vitesse variable
3 in
50 Hz
350 mm
Modulation de largeur d’impulsion
10,25 kg
Prise britannique
12 kg
350 mm
350 mm
Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre, la surface de travail doit être de niveau, stable et antidérapante.
Tapis adhérant Mini-300 Orbital Genie
57,5 W
CE
Tapis adhérant
22,6 lb
14 x 14 x 3 po
12,5 x 12,5 in
230 V