Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital Genie avec tapis adhérant
Agitateur orbital puissant à grande vitesse
Marque: Scientific Industries SI-M1702
Informations supplémentaires : Poids : 11.16000kg
Description
- Fournit une plateforme plate avec un tapis en caoutchouc adhérant parfait pour une utilisation avec des récipients ouverts, des flacons, des flacons en T
- Le matériau breveté du tapis est naturellement adhérant
- Vitesse d’agitation variable à partir de 35– 300 tr/min.
- Action de mélange personnalisable
- Créez n’importe quelle action de mélange d’un vortex lisse à mouvement d’aération ou à une action de mélange entre les deux
- La combinaison de poids et de pieds spécialement conçus empêche les déplacements même à la vitesse la plus élevée
- Aucun support ou accessoire supplémentaire n’est nécessaire, l’agitateur est prêt à être utilisé tel que fourni.
- Maintient des récipients de forme particulière
- Idéal pour une agitation douce des récipients et des conteneurs de forme particulière
- Alternative aux pinces à flacons pour fixer les récipients à une plateforme d’agitateur
- Idéal pour les récipients tels que les flacons et les béchers qui ne peuvent pas être maintenus avec des pinces classiques
Spécification
19 mm | |
35 à 300 tr/min | |
230 V | |
0,25 A | |
CE | |
50 Hz | |
14 in | |
14 x 14 x 3 in | |
12,5 x 12,5 in | |
76 mm | |
12,5 in | |
315 mm | |
350 mm | |
26 lb | |
22,6 lb | |
Interrupteur marche/arrêt et bouton de contrôle de vitesse variable | |
Tapis adhérant | |
Modulation de largeur d’impulsion | |
Tapis adhérant |
3 kg | |
230 V, prise EU | |
57,5 W | |
Tapis adhérant | |
Prise EU | |
Plateforme en acier inoxydable avec tapis adhérant | |
350 mm | |
14 x 14 in | |
3 in | |
14 in | |
350 mm | |
14 in | |
315 mm | |
12 kg | |
10,25 kg | |
Agitateur orbital de paillasse à vitesse variable avec tapis adhérant | |
L’agitateur est fourni avec un tapis en caoutchouc adhérant | |
Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre, la surface de travail doit être de niveau, stable et antidérapante. |