Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie pour pinces à flacon
Agitateur orbital puissant à haute vitesse pour pratiquement tous les récipients
Marque:  Scientific Industries SI-M1603
Informations supplémentaires : Poids : 11.16000kg
Code produit. 16617692
  • 1377.02€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 14-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Idéal pour des applications utilisant des flacons et béchers de différentes tailles à différentes vitesses
  • La vitesse d’agitation variable de 35-300 tr/min permet toute action de mélange allant d’un vortex lisse à mouvement d’aération ou à une action de mélange entre les deux
  • La combinaison du poids et des pieds spécialement conçus empêche les déplacements indésirables même aux vitesses les plus élevées
  • Combinez des pinces de différentes tailles sur la même plateforme ou toutes de même taille (pinces vendues séparément)
  • Équipé d’une plateforme polyvalente qui permet d’ajouter des accessoires supplémentaires tels que le ruban adhésif double face et un tapis adhérant. Les deux sont une solution idéale pour les récipients qui ne peuvent pas être maintenus par des pinces classiques (accessoires vendus séparément)
Spécification
Spécification
230 V, prise britannique
19 mm
11,4 in
290 mm
50 Hz
3 kg
Acier inoxydable
26 lb
14 po
14 in
Agitateur orbital de paillasse à vitesse variable pour pinces à flacon standard
Accepte les flacons de différentes tailles de 100 ml à 2 L
76 mm
Agitateur orbital de paillasse à vitesse variable pour pinces à flacon standard
CE
Pinces à flacons
22,6 lb
350 x 350 x 72 mm
290 x 290 mm
350 mm
230 V
35 à 300 tr/min
11,4 in
290 mm
0,25 A
0°C à 38°C
Modulation de largeur d’impulsion
Prise britannique
12 kg
350 mm
350 mm
Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre, la surface de travail doit être de niveau, stable et antidérapante.
3 po
Pinces à flacons de type mini-300 Orbital-Genie
57,5 W
Interrupteur de mise sous tension et bouton de réglage de la vitesse
L’agitateur est fourni avec une plateforme permettant d’accepter divers flacons ou béchers de différentes tailles
10,25 kg
350 x 350 mm
Pince à flacon standard
12 in