Learn More
3M™ Mini-boudin de qualité industrielle
Marque: 3M™ 7000051877
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Absorbant industriel• Oléophile et hydrophile
• Pour huiles, lubrifiants, liquides non agressifs
• Mélange fibres polypropylène et polyester
• Absorbe jusqu'à 25 fois son propre poids
• Pour la maîtrise des fuites, projections et déversements accidentelles d'huiles, lubrifiants et autres liquides non agressifs
• Absorbant boudin
• Placé à la base des machines, permet d'arrêter et absorber les fuites
• Absorbant boudin
• Carton de 12 boudins
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Mini-boudin de qualité industrielle |