Learn More
Huenersdorf™ Boîte d’assortiments en PS MINItrade;
Ces boîtes d’assortiment sont fabriquées en polystyrène transparent dimensionnellement stable pour un affichage optimal du contenu.
9.28€ - 10.92€
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Type de bouchon Couvercle à charnière
Couleur Transparent
Matériau PS
Forme Rectangulaires
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
11289759
Afficher les documents Détails de la promotion
Huenersdorf™
6173.00
105 x 170 x 27 mm
9.28€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15941352
Afficher les documents Détails de la promotion
Huenersdorf™
616400
120 x 210 x 36 mm
10.92€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
ulli Conviennent aux applications de conditionnement /lili Avec charnières et fermetures stables /lili Adaptés au contact alimentaire et résistants aux températures de minus;20deg; à plus;70deg;C /lili Disponibles aux formats de 10 et 18 emplacements /li/ul
Spécification
Spécification
Transparent
Transparent
Rectangulaires
Assortment Box
Couvercle à charnière
PS
Emballages, agro-alimentaires
-20° to +70°C