Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Mini ViscoSampler en acier inoxydable V4A
Échantillonneur Mini ViscoSampler en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour substances visqueuses comme les pâtes, la boue, les crèmes, les huiles.
Marque: Buerkle™ 5341-1100
396.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.76800kg
Description
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404), joints en PTFE
- Stérilisable
- Idéal pour les industries pharmaceutique et cosmétique
- L’échantillon est prélevé à l’aide de la tige de pompe et directement acheminé vers le récipient d’échantillonnage
- Nettoyage facile pour un échantillonnage sans faille
- En fonction de la viscosité, l’embout d’aspiration amovible peut être équipé de forets d’aspiration compris entre 2 mm et 6 mm
Spécification
Mini Viscosampler | |
Autoclavable | |
50 ml | |
1000 x 15 mm | |
1000 mm |
Acier inoxydable V4A / PTFE | |
Embout d’aspiration 2 mm | |
Idéal pour les industries pharmaceutique et cosmétique | |
15 mm |