Learn More
Mecmesin™ Cellule de charge à bouton miniature
Utilisé uniquement pour la compression et idéal pour les applications dans des espaces restreints.
1876.50€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11923978
|
Mecmesin™
878011 |
1 000 N |
1876.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11933978
|
Mecmesin™
878012 |
2 500 N |
1876.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11943978
|
Mecmesin™
878013 |
5 000 N |
1876.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Capteur de force et de couple• Capteur de force 1 à 100000 N
• Capteur de couple 0,01 à 150 N.m
• Capteur de force forme bouton
• Capteur bouton