Learn More
HUBER Minichiller 600
Pour de nombreuses applications de laboratoire. Le Minichiller Huber Kaeltmaschinenbau 600 convient au refroidissement des blocs de réacteur, des pompes à vide, des évaporateurs rotatifs et des échangeurs de chaleur.
Marque:  HUBER
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 35.00000kg
Code produit. 15554669
  • 4500.76€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-05-2024
Description
  • Solution de refroidissement économique et écologique
  • Haute efficacité
  • Contrôle précis de la température
  • Pompe de circulation puissante
  • Structure robuste en acier inox
  • Fonctionnement en continu fiable avec fonctions d’avertissement
  • Facile à remplir et à vider
  • Indicateur de niveau de remplissage éclairé
  • Affichage LED de la température
  • Fonctionnement simple avec seulement trois touches
Promotions
Prestations de service