Learn More
Merck Minicon B15, 8 cellules/unité
Concentrez l’urine, le liquide céphalorachidien et d’autres fluides pour enrichir les analytes. Le système Minicon B15, 8 cellules/unité, est utilisé dans le monde entier comme étape préparatoire pour augmenter le niveau de sensibilité des tests cliniques et in vitro ultérieurs. Le concentrateur statique ne nécessite aucun accessoire.
Marque:  Merck 9031
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg
Code produit. 10106300
  • 565.00€ / 40 tests
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
Concentrez l’urine, le liquide céphalorachidien et d’autres fluides pour enrichir les analytes. Le système Minicon B15, 8 cellules/unité, est utilisé dans le monde entier comme étape préparatoire pour augmenter le niveau de sensibilité des tests cliniques et in vitro ultérieurs. Le concentrateur statique ne nécessite aucun accessoire.
  • Concentrez le sérum, l’urine, le liquide céphalorachidien et d’autres liquides organiques avant l’analyse
  • Intensifie les analytes qui indiquent des états anormaux ou pathologiques (par exemple, les protéines de Bence-Jones dans l’urine)
  • Exemples d’utilisations typiques :
    • Concentrez les protéines, les titres d’anticorps et d’antigènes, ainsi que les enzymes ou les isoenzymes
    • Concentration simple d’échantillons de recherche
    • Élimination ou échange de sels et d’autres microsolutés par dilution et concentration répétées
    • Purification du macrosoluté conservé dans la membrane
  • L’absorbant extrait le solvant et les sels à travers l’ultrafiltre, en concentrant l’échantillon
  • Ne nécessite aucun équipement supplémentaire et peut être utilisé sans surveillance
  • Dispositif d’ultrafiltration à 8 puits non stérile et jetable avec un volume de 5 ml (volume de concentrat final de 50 μl)
Spécification
Spécification
Transparent
Oui
15 kDa
22 cm2
40 / boîte
5 ml
14,7 cm x 4,5 cm x 10,2 cm (L x l x H)
PES
Non stérile
Concentration d’urine et de liquide céphalorachidien pour l’enrichissement des analytes dans les laboratoires cliniques
8 Chambres/Unité