Learn More
Lovibond™ Sulphate Minikit™
Marque:  Lovibond™ 414310
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.21600kg
Code produit. 10472301
  • 77.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2024
Spécification
Pour la détermination des niveaux de sulfate entre 40 et 200 mg/L
1 de chaque
40 à 4000mg/L
Sulphate Minikit