Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtre de ventilation Minisart™ PES
Le filtre de ventilation Minisart™ PES de Sartorius Stedim Biotech™ est un filtre en PES hydrophobe de qualité supérieure, conçu pour la ventilation et la filtration des gaz.
177.00€ - 1240.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau (membrane) | PES |
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Aération et filtration de gaz |
Code produit | Marque | Description | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15678058
|
Sartorius Stedim Biotech™
1757H----------K |
Raccord Luer-Slip mâle | 50/boîte |
177.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15688058
|
Sartorius Stedim Biotech™
1757H----------Q |
Raccord Luer-Slip mâle | 500/boîte |
1240.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15658058
|
Sartorius Stedim Biotech™
1757G----------K |
Adaptateur à embout cannelé | 50/boîte |
228.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15668058
|
Sartorius Stedim Biotech™
1757G----------Q |
Adaptateur à embout cannelé | 500/boîte |
1240.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Filtres haut de gamme pour une filtration à sûreté intégrée
- Peut être utilisé pour la filtration stérile
- Convient pour la ventilation ou la filtration des gaz et de l'air
- Peut être stérilisé par irradiation aux rayons gamma, autoclavage ou traitement à l’oxyde d’éthylène (EO)
Spécification
Blanc | |
0,2 μm | |
Aération et filtration de gaz | |
26 mm |
PES | |
Non stérile | |
PP |