Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtre de ventilation Minisart™ PES
Le filtre de ventilation Minisart™ PES de Sartorius Stedim Biotech™ est un filtre en PES hydrophobe de qualité supérieure, conçu pour la ventilation et la filtration des gaz.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ 1757G----------K
194.70 EUR valable jusqu'au 2024-05-06
Utilisez le code promo "21711" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Filtres haut de gamme pour une filtration à sûreté intégrée
- Peut être utilisé pour la filtration stérile
- Convient pour la ventilation ou la filtration des gaz et de l'air
- Peut être stérilisé par irradiation aux rayons gamma, autoclavage ou traitement à l’oxyde d’éthylène (EO)
Spécification
Blanc | |
PES | |
Non stérile | |
PP | |
26 mm |
Adaptateur à embout cannelé | |
0,2 μm | |
Aération et filtration de gaz | |
50/boîte |