Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 5 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
378.00€ - 1425.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Point à bulle | 0,9 psi |
Couleur | Blanc |
Matériau | PTFE |
Porosité | 5 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10579022
|
Merck
LSWP01300 |
13 mm |
378.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10470221
|
Merck
LSWP02500 |
25 mm |
425.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10676551
|
Merck
LSWP03700 |
37 mm |
660.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10676741
|
Merck
LSWP04700 |
47 mm |
1110.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10005291
|
Merck
LSWP09025 |
90 mm |
550.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11556415
|
Merck
LSWP14250 |
142 mm |
1425.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Non laminé pour résister à des conditions chimiques ou thermiques extrêmes
Mitex™ PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex™ membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex™ membrane is hydrophobic.Features & Benefits:
- Broad chemical compatibility
- Biologically and chemically inert
- Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)*
Applications: Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
5 μm | |
70 mL/min x cm2 | |
unie | |
Membranes filtrantes |
0,9 psi | |
PTFE | |
Non stérile | |
Clarification d’acides, de bases et de fluides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN. | |
125 µm | |
Hydrophobe |