Learn More
Mitomycine C, Fisher BioReagents
Catalog Number 10115004
Click to view available options
Quantité:
2 mg
10 mg
20 mg
Conditionnement:
Verre ambré
50-07-7
C15H18N4O5
334.332
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
5746
CHEBI:27504
CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
50-07-7
C15H18N4O5
334.332
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
5746
CHEBI:27504
CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Mitomycine C
Inhibiteur de la synthèse de l’ADN, de la division nucléaire et des cellules cancéreuses. Spectre anti-bactérien : Bacilles à Gram positif, Gram négatif et résistant aux acides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Mitomycin C
Point de fusion 360°C
Couleur Bleu
Plage de pourcentage du dosage ≥98.0 %
Conditionnement Verre ambré
Quantité 20 mg
Merck Index 15, 6300
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 334.3
Pourcentage de pureté 99.0% min. (RP CH3CN:H20 0 to 100%), 98.0% min. (RP MEOH:H20 90:10)
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mitomycin C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./