Learn More
Étalon d'étalonnage mixte 2A pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep MIXSTD2A-100
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.12500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
K | 200μg/ml |
Mo | 100μg/ml |
Na | 100μg/ml |
Li | 50μg/ml |
Sr | 10 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Mixed Calibration Standard 2A | |
125 mL | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Components in 5% HNO3: Li •50μg/mL Mo •100μg/mL K •200μg/mL Na •100μg/mL Sr •10μg/mL |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Environnement | |
5% HNO3 |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire