Learn More
Merck Filtres à membrane à surface quadrillée d’ester de cellulose mixte
Marque:  Merck HAWG05000
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10439840
  • 293.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-08-2024
Spécification
Blanc
Ester de cellulose mixte
Pour les applications de filtration de laboratoire
Quadrillé
50 mm
Filtre à membrane
0,45 μm
Lot de 100
Filtre à membrane