Learn More
Merck Filtre à membrane MF-Millipore™, bord hydrophobe, 5 μm
Marque:  Merck SMEP0470W
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10045361
  • 368.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
Les membranes à bords hydrophobes sont des filtres de type MF standard avec des bords rendus hydrophobes à des largeurs de 3 ou 6 mm. Dans les tests de stérilité des médicaments antibiotiques et bactériostatiques par méthode de filtre à membrane, le bord non mouillant de 6 mm de large empêche l’intrusion de médicaments sous le rebord d’étanchéité du support.
Applications :
  • Contrôles microbiologiques et de stérilité des médicaments antibiotiques et bactériostatiques
  • Opérations sur les machines de remplissage
  • Disponibles en boîtes stériles ou prêtes à l’autoclave
Spécification
Spécification
32 L/min/cm2
Blanc
Esters de cellulose mixtes
Non stérile
32 L/min/ cm2 (air), 580 mL/min/ cm2 (eau)
Bord hydrophobe
unie
135 µm
122 mm
47 mm
≥0,42 bars
Filtre à membrane
84 %
SMEP
La membrane à bord hydrophobe est un filtre de type MF standard avec des bords rendus hydrophobes jusqu’à 6 mm de largeur.
100Pack
75deg;C
Membranes filtrantes
47 mm