Learn More
Merck Filtre à membrane MF-Millipore™, Triton™, 0,22 μm
Utilisé dans des applications d’analyse et de recherche avec des mélanges biologiquement inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose.
Marque:  Merck GSTF09000
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10194123
  • 720.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
Grâce aux mélanges biologiquement inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les filtres à membrane MF-Millipore™ figurent parmi les membranes les plus utilisées dans les applications d’analyses et de recherche.
Les filtres MF-Millipore™ sans tensio-actif Triton™ contiennent un minimum d’agent humide et ont une teneur en eau extractible plus faible que les filtres MF-Millipore™ standard.
Caractéristiques & Avantages :
  • Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
  • Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Spécification
2 L/min/cm2
Blanc
Ester de cellulose mixte
GSTF
Utilisées dans les applications de recherche / analyse
100Pack
75deg;C
Membranes filtrantes
90 mm
≥3,52 bars
Membrane
75 %
2 L/min/ cm2 (air), 18 mL/min/ cm2 (eau)
150 µg/cm2
unie
150 µm
90 mm