missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MKK7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MKK7 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816475
|
Proteintech
55030-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806475
|
Proteintech
55030-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Coronins, such as CORO7, constitute an evolutionarily conserved family of WD-repeat actin-binding proteins. CORO7 plays a role in Golgi complex morphology and function.Spécification
MKK7 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O14733, Q8CE90 | |
26400, 5609 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MAP2K7 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
JNK activating kinase 2, JNK kinase 2, JNKK 2, Jnkk2, MAP kinase kinase 7, MAP2K7, MAPK/ERK kinase 7, MAPKK 7, MAPKK7, MEK 7, MEK7, MKK7, PRKMK7 | |
Map2k7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |