missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MKS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MKS3 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812434
|
Proteintech
13975-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802434
|
Proteintech
13975-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MKS3 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q5HYA8, Q8BR76 | |
329795, 91147 | |
MKS3 Fusion Protein Ag5009 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEM67 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
JBTS6, Meckel syndrome type 3 protein, MECKELIN, MKS3, TMEM67, TNEM67, transmembrane protein 67 | |
Tmem67 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |