Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Silver Brand Precision
Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture). Sérialisé individuellement avec certificat d’étalonnage inclus.
Marque: VistaLab™ Technologies 1107
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- La capacité “Pour délivrer un volume donné” garantit la précision du volume sur une large gamme de viscosités
- Choix idéal pour la distribution répétitive de réactifs lorsqu’une haute précision et une grande exactitude sont nécessaires
- Capacité gravée sur le capot
Spécification
±0,57% | |
Argent | |
MLA Precision | |
Non stériles | |
70 µl | |
1/boîte | |
9 po | |
1,5 in |
Non autoclavable | |
Alliage d’aluminium, acier inox | |
1 | |
Pipeteur de précision | |
Insert de buse, touche d’étalonnage | |
Durée de vie limitée | |
2 po |