Learn More
MMP9 (Middle) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MMP9 (Middle) |
---|---|
Concentration | 267 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845555
|
Proteintech
27306-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16835555
|
Proteintech
27306-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The MMP9 (Middle) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human MMP9 (Middle). This antibody recognizes human antigen. The MMP9 (Middle) antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
MMP9 (Middle) | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
267 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
4318 | |
Primary |