missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MOBKL2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MOBKL2A |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816734
|
Proteintech
16942-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806734
|
Proteintech
16942-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MOBKL2A | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q8BSU7, Q96BX8 | |
126308, 208228, 362833 | |
MOBKL2A Fusion Protein Ag10540 | |
Primary | |
-20°C | |
MOB3A |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MOB LAK, Mob1 homolog 2A, MOB3A, MOBKL2A, moblak, Protein Mob3A | |
Mob3a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |