Learn More
Plas Labs™ Boîte à gants modèle 818 Basic
La boîte à gants Plas Lab modèle 818 Basic est un modèle de base qui convient aux applications d’isolement générales de laboratoire, mais qui est facilement modifié pour des utilisations plus spécialisées.
11003.37€
Spécification
Type de produit | Boîte de gants |
---|---|
Certifications/Conformité | UL, CA |
À utiliser avec (application) | Applications générales d’isolement en laboratoire dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique, de la science animale, de la gestion des déchets, de la recherche industrielle / contractuelle, des installations de salles blanches, de l’assemblage de microélectronique, des laboratoires chimiques et du soudage au plasma |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Profondeur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Profondeur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10081612
|
Plas Labs™
818-GB/EXP |
89 cm | 71 cm |
11003.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Boîtes à gants compactes, portatives et légères pour isoler les études de recherche sensibles dans un environnement extérieur hostile.
- Optiquement transparent, dessus en acrylique d’une seule pièce
- Coins coupés et faciles à nettoyer sans taches sombres cachées
- Système de joint en néoprène cellulaire à double couche et fermé
- Les gants Hypalon™ blancs ambidextres offrent une résistance supérieure aux UV et aux produits chimiques ; joints toriques en acier inox pour gants
- Jauge à vide réglable sur la chambre de transfert
- Quatre vannes de robinet d’arrêt de masse pour la purge
- Plateau de mise à niveau blanc pour le transfert de liquides dans la chambre de transfert
- Toutes les pinces sont entièrement réglables pour compenser l’usure
- Chambre de transfert transparente, 12 L x 11 po dia. int.
11-389
- Fond blanc brillant moulé par matrice adaptée
- Modèle à plusieurs stations
- Deux kits de ronds de gant
Certifications
La barrette électrique à prise multiple incluse est homologuée UL, homologuée CA et de qualité hospitalière.
Garantie
Un an
Spécification
Boîte de gants | |
UL, CA | |
Applications générales d’isolement en laboratoire dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique, de la science animale, de la gestion des déchets, de la recherche industrielle / contractuelle, des installations de salles blanches, de l’assemblage de microélectronique, des laboratoires chimiques et du soudage au plasma |