Learn More
Miele Professional™ Module
Module A 300/1 pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire
Marque: Miele Professional™ 11116900
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 5.70000kg
Description
- Convient à div. verreries labo. comme Erlenmeyer, ballons, etc.
- Équipé de 8 buses d'injection ID 220
- Distance entre les buses 120 mm de largeur, 123 mm de profondeur