Learn More
Miele Professional™ Module
Module A 301/2 pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire
Marque: Miele Professional™ 11116950
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Convient à div. verreries labo. comme Erlenmeyer, ballons, etc.
- Équipé de 18 buses d'injection ID 160
- Distance entre les buses 78 mm de largeur, 84 mm de profondeur
Spécification
Laboratory Washer Injector Module | |
Laboratory washer baskets A 100 and A 150 | |
Three rows of six injectors | |
181 x 220 x 479mm |