Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red/UltraRed Stop Reagent
Conçues pour une utilisation avec les kits de dosages et de substrats fluorogéniques Amplex Red et Amplex UltraRed
Marque: Invitrogen™ A33855
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Parce qu’il permet de terminer la réaction générant le signal de fluorescence de fluorescence à un moment défini par l’utilisateur, le réactif d’arrêt Amplex Red / UltraRed est synonyme de practicité et de contrôle. substrats et kits de dosage fluorogéniques. Il est conçu pour mettre fin aux réactions contenant jusqu’à 0,1 unités/ml de péroxydase de raifort (HRP) et 5μ m de peroxyde d’hydrogène. Après ajout du réactif d’arrêt, le signal de fluorescence reste stable pendant au moins 3 heures.
- Dosages biomoléculaires sensibles basés sur des systèmes enzymatiques générant du peroxyde d’hydrogène–liés à l’oxydation par peroxidase–des substrats fluorogéniques Amplex Ultrared ou Amplex Red
- Les réactions de détection sont réalisées dans des puits de microplaques et sont initiées en ajoutant un substrat fluorogénique Amplex UltraRed ou Amplex Red, provoquant une augmentation continue de la fluorescence qui se poursuit pendant 30 minutes ou plus
- Les concentrations en analytes inconnus sont déterminées en comparant les intensités de fluorescence mesurées à un certain moment pendant la réaction à des mesures parallèles simultanées sur des échantillons standard d’une concentration connue
- Il est essentiel de s’assurer que les mesures d’échantillons standard et inconnus sont effectuées en même temps
Créez vos propres immunoessais, analyses cellulaires, tests d’activité enzymatique et protéique, immunoessais, activités de lipase et de phospholipase, activités d’oxydage et de peroxydase, protéines, expression, isolements et analyses et immunoessais prêts à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C | |
Solutions d’arrêt | |
Amplex™, Molecular Probes™ |
Dosages de protéines | |
Lyophilisé | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.