Learn More
Invitrogen™ BAPTA, AM, cell permeant chelator
Un chélateur perméable aux cellules, qui est hautement discriminant pour le Ca2+ sur Mg2+
Marque: Invitrogen™ B1205
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
- Peut être utilisé pour contrôler le niveau de Ca2+ intracellulaire
- Le BAPTA est plus sélectif pour le Ca2+ que l’EDTA et l’EGTA, et sa liaison métallique est également moins sensible au pH
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C. | |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
25mg |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
Chélateur (non fluorescent) | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.