Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ CoverWell™ Joint de réservoir de perfusion
Conçu pour faciliter l’imagerie et la manipulation des cellules vivantes
Marque:  Invitrogen™ C18121
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Code produit. 10003442
  • 304.00€ / 1 pièce
Date dexpédition estimée
du fournisseur 11-05-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les joints de chambre de perfusion CoverWell forment” des chambres étanches à joint étanche“ avec des ports à double accès pour que les réactifs puissent être rapidement ajoutés et retirés
  • Disponibles en configurations à puits simples ou multiples, ces joints permettent dʼeffectuer plusieurs expériences sur une seule lame de microscope ou sur une seule lamelle
  • Les joints résistants à la chaleur peuvent être stérilisés et utilisés pour la culture directe de cellules et de tissus
Applications :
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC&, détection de coloration IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF),& détection de coloration par immunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Joint de chambre de perfusion (1 chambre)
Facilite l’imagerie et la manipulation des cellules vivantes
33 x 19 mm
1,0 mm