Learn More
Invitrogen™ D-Myo-Inositol 1,4,5-Triphosphate, P4(5)-(1-(2-Nitrophenyl)ethyl) Ester, tris(triethylammonium) Salt (NPE-Caged Ins 1,4,5-P3)
La photolyse éclair du groupe de mise en cage produit une libération fortement localisée du nucléotide libre.
Marque: Invitrogen™ I23580
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
L’inositol 1,4,5-triphosphate mis en cage par le NPE est biologiquement inactif avant la photolyse. La photolyse éclair du groupe d’encagement avec éclairage UV à 355 nm entraîne une libération rapide et très localisée du INS 1,4,5-P3 libre au site d’éclairage.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, activité de la lipase et de la phopholipase, membranes (générales) et lipides, membrane plasmique, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.