Learn More
Invitrogen™ DetectaGene™ Green CMFDG lacZ Gene Expression Kit
Pour un adduit de colorant fluorescent-peptide imperméants aux membranes
Marque: Invitrogen™ D2920
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
™ Le kit d'expression génétique DetectaGene Green lacZ comprend βun dérivé -galactose à base de fluorescéine qui a été modifié chimiquement pour inclure un groupe chlorométhyl légèrement réactif au thiol. Une fois à l'intérieur d'une cellule, le substrat DetectaGene subit deux réactions : 1) ses deux fractions de galactose sont clivées par βl'intracellulaire -galactosidase et 2) simultanément ou séquentiellement, sa fraction chlorométhyle réagit avec le glutathion et éventuellement d'autres thiols intracellulaires pour former un adduit de colorant fluorescent à membrane et peptide.
Dosages de bêta-galactosidase, analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, cytométrie en flux, glycosidase, neuraminidase et activité enzymatique associée, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Système de dosage de gène rapporteur de β-galactosidase | |
Dosage de β-Gal (lacZ) | |
Température ambiante | |
substrat Beta-Gal | |
La bêta-galactosidase | |
DetectaGene |
Fluorescent | |
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
CMFDG | |
substrat chimique | |
Kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.