Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage des protéases EnzChek™, fluorescence verte, 100 à 1 000 dosages
Mesurer en continu la cinétique de la protéase
Marque: Invitrogen™ E6638
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00454kg
Description
Le kit de dosage de protéase EnzChek, à fluorescence verte, est un dosage rapide, simple et direct basé sur la fluorescence pour détecter les protéases métallo-, à sérine, acide et sulfhydryle. L’augmentation conjointe de la fluorescence, qui peut être mesurée avec un lecteur de microplaques à fluorescence, est proportionnelle à l’activité de protéase. Ce kit de dosage de protéase EnzChek contient un dérivé de caséine qui a été abondamment marqué avec le colorant vert fluorescent BODIPY FL-X insensible au pH, ce qui provoque une extinction du colorant fluorescent. L’hydrolyse catalysée par protéase libère les peptides marqués au colorant BODIPY FL hautement fluorescents, permettant ainsi la détection quantitative de l’activité de protéase en solution. Le colorant fluorescent vert BODIPY FL possède des spectres d’excitation et d’émission similaires à ceux de la fluorescéine.
- Le mécanisme généralisé permet de mesurer une variété de protéases
- Peut être utilisée pour mesurer en continu la cinétique de la protéase
- L’excitation / émission de 505/513 nm permet d’utiliser les réglages standard du filtre à fluorescéine (FITC)
Analyse cellulaire, culture cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, différenciation et développement, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité protéase / peptidase, protéines, expression, isolement et analyse, analyse de cellules souches, différenciation de cellules souches, analyse de protéines de cellules souches, recherche sur les cellules souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Dosage des protéases | |
Dosage des protéases | |
Différenciation | |
Substrat à base de protéines | |
Protéases |
Intensité de fluorescence | |
Lecteur de microplaques à fluorescence | |
EnzChek™ | |
Température ambiante | |
Substrat à base de protéase |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.