Learn More
Invitrogen™ Ethidium Homodimer-2 (EthD-2) - 1 mM Solution in DMSO
Indicateur de viabilité imperméant aux cellules
Marque: Invitrogen™ E3599
480.20 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’homodimère-2 d’éthidium (EthD-2) est une coloration à haute affinité des acides nucléiques qui est faiblement fluorescente jusqu’à sa liaison avec l’ADN et émet une fluorescence rouge (maxima d’excitation / émission ∽535/624).
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, traçage microbien, noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Orange | |
535 nm | |
Dosages de coloration cellulaire | |
200 μl | |
Homodimère-2 d’éthidium (EthD-2) - Solution de 1 mM dans du DMSO | |
Température ambiante | |
Homodimère-2 d’éthidium |
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. | |
Imperméant aux cellules | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescence | |
624 nm | |
Fluorescent Dye | |
Noyau, acides nucléiques, Nucleus |