Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Microspheres, 15 μm, fluorescent dark-red ring stain/green throughout
Colorations fluorescentes circulaires vertes / orange / rouge foncé
Marque: Invitrogen™ F7239
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les vives colorations circulaires exposées par les microsphères fluorescentes vert / orange / rouge foncé FocalCheck de 15 μm donnent lieu à une représentation visuelle marquante du désalignement de l’instrument ou d’autres aberrations ; elles constituent donc des étalons de référence idéaux pour la microscopie confocale à balayage laser. La bonne superposition des images s’affiche lorsque les nombreuses images circulaires coïncident parfaitement dans tous les aspects.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Microsphère | |
Étalonnage de microscope confocal | |
Microbilles de suspension | |
Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante |
FocalCheck™ | |
Rouge foncé, vert | |
15 μm | |
0,5 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.