Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, Alexa Fluor™ 594 conjugate
Bactéries et levures marquées par fluorescence, tuées par les produits chimiques ou la chaleur dans une variété de tailles, de formes et d’antigénités naturelles
Marque: Invitrogen™ S23372
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Ces produits fluorescents ont été utilisés pour étudier la phagocytose par microscopie à fluorescence, spectrophotométrie quantitative et cytométrie en flux
Contrairement aux conjugués BioParticles marqués à la fluorescéine qui sont partiellement éteints dans des environnements acides, la fluorescence des conjugués de colorant Alexa Fluor, BODIPY™ FL, tétraméthylrhodamine et Texas Red™ est uniformément intense sur la plage de pH allant de 3 à 10.
- Marquage (Ex / Em) : Alexa Fluor 594 (env. 590 / 617 nm)
- Particule : S. aureus (souche de bois, sans protéine A)
- Fourni sous forme de poudres lyophilisées
- environ 3 x 108 particulesS. aureus par mg de solide et environ 2 x 107 particules de zymosan par mg de solide
- Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de votre choix pour une utilisation dans les dosages de phagocytose
- Les conjugués qui sont liés à la surface de la cellule (mais non internalisés) peuvent être éteints par du bromure d’éthidium, du bleu de trypan ou d’autres extincteurs
- Les conjugués fluorescents BioParticles peuvent être efficaces en tant que références d’étalonnage par cytométrie en flux lors du tri des bactéries et des mutants de levures
- Les petites particules peuvent également être des références utiles pour les études sur la diffusion de la lumière car leurs tailles et leurs formes diffèrent de façon caractéristique
Analyse cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, récepteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence | |
Alexa Fluor™ 594 | |
3 à 10 | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Conjugué Bioparticule | |
Poudre lyophilisée | |
Alexa Fluor™, BioParticles™ | |
S. aureus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.