Learn More
Invitrogen™ Lipopolysaccharides From Escherichia coli Serotype 055:B5, Alexa Fluor™ 568 Conjugate
Le conjugué fluorescent rouge-orange brillant peut être utilisé pour suivre les processus de liaison, de transport et d’internalisation cellulaire du lipopolysaccharide
Marque: Invitrogen™ L23352
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, lysosomes, vacuoles
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Conjugué lipopolysaccharide | |
Solide | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Colorants Alexa Fluor | |
Alexa Fluor™ | |
578/603 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.