Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Yeast Viability Kit
Viabilité requise pour changer la coloration intracellulaire verte en structures intravacuolaires rouge-orange
Marque:  Invitrogen™ L7009
684.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00454kg
Code produit. 10452472
  • 912.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Le kit de viabilité des levures LIVE/DEAD combine une nouvelle sonde fluorescente à deux couleurs pour la viabilité des levures, FUN™ 1, avec un réactif de marquage de surface fongique fluorescent, Calcofluor™ White M2R. L’intégrité de la membrane plasmique et la fonction métabolique des champignons sont nécessaires pour convertir la coloration intracellulaire fluorescente jaune-vert du FUN 1 en structures intravacuolaires rouge-orange ; le Calcofluor White M2R marque la chitine de la paroi cellulaire avec une fluorescence bleue, quel que soit l’état métabolique.
Analyse du levure, analyse cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, analyse microbiologique, viabilité du levure et cytotoxicité
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Cellules de levure
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Fluorescence
Microscope à fluorescence, Fluorimètre, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
485, 450 nm
LIVE/DEAD™
Jaune-vert, rouge-orange, bleu
Kit de viabilité des levures LIVE/DEAD™
Test de viabilité
Kit de viabilité des levures
530, 620, 500, 550 nm
Tube(s), plaque à 96 puits, lame(s)
Température ambiante