Learn More
Invitrogen™ NP-EGTA, AM (o-Nitrophenyl EGTA, AM), cell permeant
Une fois converti en NP-EGTA par des estérases intracellulaires, il devient chélateur photolabile
Marque: Invitrogen™ N6803
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
- Après la conversion, il présente une sélectivité élevée pour le Ca2+ lors de l’éclairage UV : le Kd augmente de 80 nM à >1 mm
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
NP-EGTA AM | |
Température ambiante |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
Chélateur (non fluorescent) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.