Learn More
Invitrogen™ Phen Green™ SK, Dipotassium Salt
L’indicateur de métaux lourds vert fluorescent peut être utilisé pour détecter une large gamme d’ions.
Marque: Invitrogen™ P14312
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
- Détecte le Cu2+, le Cu+, le Fe22+, le Hg2+, le Pb2+, le Cd2+, le Zn2+ et le Ni2+
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostase et signalisation ioniques, détection d’ions de zinc et de métaux lourds
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. | |
Dosage de potassium | |
Sel de dipotassium SK | |
Phen Green™ |
Fluorescent | |
Microscope à fluorescence, Lecteur de microplaques | |
Indicateur de zinc, indicateur de fer, indicateur de nickel, indicateur de mercure, indicateur de cadmium, indicateur de cuivre, indicateur de plomb | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.