Learn More
Invitrogen™ PiPer™ Pyrophosphate Assay Kit
Méthode sensible fluorogénique ou chromogène
Marque: Invitrogen™ P22062
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Le kit de dosage de pyrophosphatase PiPer constitue une méthode fluorogénique ou chromogène sensible pour détecter au moins 0,4 μM (fluorescence) ou 2 μM (absorbance) de pyrophosphatase organique dans un volume de dosage de 100 μl.
Détection d’anions, dosages de toxicologie biochimique, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, dosages de toxicologie cellulaire, développement et recherche pharmaceutique, dosages d’activité enzymatique et protéique, criblage à haut contenu (HCS), homéostase et signalisation ionique, activité phosphatasique, essais d’activité phosphatasique, biologie de phosphatase, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages ADME / Tox basés sur la cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Rouge | |
Colorimétrique, fluorescent | |
Spectrophotomètre, Lecteur de microplaques | |
Amplex™ Red | |
PiPer™ |
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Dosage du pyrophosphate | |
Dosage du pyrophosphate | |
Plaque 96 puits | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.