Learn More
Invitrogen™ 5-(and-6)-Carboxy SNARF™-1
L’indicateur de pH imperméant aux cellules possède une valeur de pKa d’environ 7,5, ce qui est donc utile pour mesurer les changements de pH entre 7 et 8.
Marque: Invitrogen™ C1270
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
- Présente un changement significatif d’émission en fonction du pH, d’une fluorescence jaune-orange à un rouge profond dans des conditions acides et basiques, respectivement
- Cette dépendance au pH permet d’utiliser le rapport des intensités de fluorescence du colorant à deux longueurs d’onde d’émission, généralement 580 nm et 640 nm, pour les déterminations quantitatives du pH
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonction des cellules, homéostase et signalisation ioniques, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques | |
Indicateur de pH | |
Température ambiante |
Fluorescent | |
Indicateur de pH | |
SNARF™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.