Learn More
Invitrogen™ Sodium Green™ Tetraacetate, cell permeant - Special Packaging
Indicateur de Na+ visible et excitable par la lumière
Marque: Invitrogen™ S6901
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
- À utiliser avec le microscope à fluorescence
- Fluorescent à base de colorant avec indicateur de sodium
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques, détection du sodium et du potassium
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
Indicateur de sodium | |
Sodium Green™ |
Fluorescent | |
Microscope à fluorescence | |
Indicateur de sodium | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.