Learn More
Invitrogen™ SphingoStrips™ Membranes
Pour l’identification des protéines
Marque: Invitrogen™ S23753
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les membranes SpingoStrips™ sont conçues pour l’identification des protéines possédant des domaines de reconnaissance de phosphoinositides ou de sphingolipides et pour l’analyse de leurs spécificités de liaison des lipides.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, membranes (générales) et lipides, membrane du plasma, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. | |
Membrane | |
Température ambiante |
Dosages des lipides | |
SphingoStrips™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.