Learn More
Invitrogen™ Tali™ Viability Kit - Dead Cell Red
Validé pour une utilisation avec le cytomètre basé sur l’image Tali.
Marque: Invitrogen™ A10786
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Includes: Tali - Réactif rouge de cellules mortes
Description
Le kit de viabilité Tali - Dead Cell Red est une solution prête à l’emploi d’iodure de propidium (IP). L’IP est un colorant se liant à l’ADN et perméant aux cellules fluorogène qui est largement utilisé pour identifier les cellules nécrotiques. Une fois la population cellulaire colorée à l’aide du rouge pour les cellules mortes, les cellules mortes deviennent rouge fluorescent lors de l’excitation. Le kit de viabilité Tali - Dead Cell Red peut être utilisé pour identifier les cellules mortes dans une population de cellules non colorées ou dans une population de cellules exprimant le GFP. Compatible avec les cellules eucaryotes.
- Imperméant aux cellules vivantes
- Pénètre et se lie facilement aux acides nucléiques dans les cellules nécrotiques
Analyse cellulaire, comptage et viabilité des cellules, comptage des cellules, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie par imagerie
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Kit de viabilité des cellules | |
Fluorescent | |
Conserver à température ambiante. | |
Iodure de propidium | |
Flacon |
Cellule eucaryote | |
Cytomètre basé sur l’image Tali™ | |
Cellule eucaryote | |
Température ambiante | |
Tali™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.