Learn More
Invitrogen™ TC-FlAsH™ TC-ReAsH™ II In-Cell Tetracysteine Tag Detection Kit, with Mammalian TC-Tag Gateway™ Expression Vectors (Green Fluorescence) (Red Fluorescence)
Un système de marquage fluorescent basé sur des Marquages d’expression pour le marquage des cellules vivantes
Marque: Invitrogen™ T34563
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Includes: Le kit contient du réactif de marquage FlAsH-EDT 2, du réactif de marquage réash-EDT 2, du tampon de lavage BAL, du pcDNA6.2/CTC-Tag-DEST, du pcDNA6.2/NTC-Tag-DEST et du plasmide de contrôle pcDNA6.2/NTC-Tag-p64.
Description
La construction d'expression est créée lorsque™ le clone d'entrée Gateway (contenant le gène d'intérêt) est recombiné avec l'un des deux vecteurs de destination (pcDNA6.2/NTC-Tag-DEST pour le marquage N-terminal ou pcDNA6.2/CTC-Tag-DEST pour le marquage C-terminal). La construction d'expression est ensuite utilisée pour transformer la souche hôte. La protéine peut être détectée soit avec le réactif fluorescent vert FlAsH-EDT 2, soit avec le réactif rouge-fluorescent reash-EDT 2. L'étiquette est très petite (6 acides aminés) et la protéine d'intérêt est fluorescente uniquement lorsque le réactif de marquage est ajouté. Le tampon de lavage BAL remplace le tampon de lavage à base de Disperse Blue 3 et d’EDT précédemment fourni, procurant un réactif olfactivement plus agréable présentant un rapport signal-bruit supérieur.
Analyse cellulaire, dosages de rapporteurs cellulaires, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, chimie de marquage, détection Lumio, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs, dosages de tétracystéine (Lumio/FlAsH/ReAsH)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Kit de détection de marquage de tétracystéine | |
Microscope à fluorescence | |
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Flash, reAsh | |
Kit |
Fluorescent | |
Détection de l’étiquette tétracystéine | |
Rouge, vert | |
Glace humide | |
Gateway, TC-FlAsH II, TC-ReAsH II |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.